Learn More
Buerkle™ SteriPlast™ Lebensmittelschaufeln
Alle ansehen Bürkle Produkte
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kapazität (metrisch):
25 mL
50 mL
100 mL
150 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Länge (metrisch):
141 mm
160 mm
205 mm
216 mm
232 mm
280 mm
332 mm
missing translation for 'unitSize'
10 Stück
Description
- Die Verwendung von blauen Werkzeugen trägt somit dazu bei, die Anforderungen der HACCP-Gefahrenanalyse und -bewertung in Bezug auf Fremdkörper zu erfüllen
- Dies ist ein wichtiges Kriterium in der Lebensmittelverarbeitung und -produktion sowie in der Futtermittel- und Pharmaindustrie
- Kann als Teil des HACCP/IFS-Fremdobjektmanagements verwendet werden
- Einzeln verpackt für den Einmalgebrauch
- Produktion, Montage und Verpackung gemäß Reinraumklasse 7
- Kann von Farbscannern erkannt werden
Compliance
Lebensmittelanforderungen der EU
Specifications
Specifications
| Sterilität | Steril |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 8,45 oz. |
| Kapazität (metrisch) | 250 mL |
| Farbe | Blau |
| Einwegprodukt | Ja |
| Produkttyp | Messlöffel für Lebensmittel |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Probenahme bei Pulvern, Granulaten und Pasten |
| Länge (angloamerikanisch) | 9,1 in. |
| Material | Polystyrol |
| Show More |