Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ Polystyrol-Behälter, 60 bis 250 ml
GREENER_CHOICE
Die Thermo Scientific™ Sterilin™ Behälter aus Polystyrol mit Füllvolumen von 60 bis 250 ml eignen sich zur Aufnahme von Proben. Mit Durchflussdichtungsverschlüssen aus Kunststoff oder Metall.
Brand:  Thermo Scientific™ 125BP
120.99 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24277" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 View more versions of this product
Product Code. 11788898
  • 185.00 € / 300 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Explore more special offers
Description
Description
In diesen Thermo Scientific™ Sterilin™ Gläsern aus Polystyrol mit einem Fassungsvermögen von 60 bis 250 ml können Sie Proben aufbewahren. Die Gläser sind mit auslaufdichten Deckeln aus Kunststoff oder Metall lieferbar. Unter aseptischen Bedingungen hergestellt.
Eigenschaften:
  • Unter aseptischen Bedingungen hergestellt
  • Auslaufsicher gemäß BS EN 14254 Anhang D
  • 125AM, 125BM und 125CM-Produkt zertifiziert, 95 kPa-konform, erwiesene Eignung für Probentransport
Hinweis:
Nur zur In-vitro-Verwendung.
Bestellinformationen:
Das Produkt ist nicht erhältlich in Nordamerika.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Behälter
Polystyrol
Nicht steril
Auslaufsicher gemäß BS EN 14254 Anhang D.
35 mm
Bedruckt
Ja
Zylindrisch
60 mL
Polyethylen
61 mm
300/Karton
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Product Certifications
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerM556880 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum28/02/2025 Catalog Number125BP
ChargennummerM551200 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum28/02/2025 Catalog Number125BP
ChargennummerM549130 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum17/12/2024 Catalog Number125BP
ChargennummerM554510 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum17/12/2024 Catalog Number125BP
ChargennummerM475870 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum04/12/2024 Catalog Number125BP
Special Offers
Special Offers
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Thermo Scientific™ Sterilin™ Polystyrol-Behälter, 60 bis 250 ml >