Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ Autoklavierbeutel
GREENER_CHOICE
Bei Sterilin Autoklavierbeuteln handelt es sich um strapazierfähige Einwegbeutel mit einem blauen Aufdruck Biogefährdung. Diese Beutel sind speziell für die Sterilisierung bzw. Entsorgung kontaminierter Abfälle in Autoklaven bzw. Müllverbrennungsanlagen vorgesehen.
Marke:  Thermo Scientific™ 510L
273.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11844145
  • 307.00 € / 500 Stück
Verfügbar ab: 11-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Bei Sterilin Autoklavierbeuteln handelt es sich um strapazierfähige Einwegbeutel mit einem blauen Aufdruck Biogefährdung. Diese Beutel sind speziell für die Sterilisierung bzw. Entsorgung kontaminierter Abfälle in Autoklaven bzw. Müllverbrennungsanlagen vorgesehen.
  • Beutel aus HDPE sind für die Sterilisation bei 121 °C und Beutel aus Polypropylen für die Inaktivierung von besonders widerstandsfähigen Abfallstoffen bei 135 °C geeignet
  • Praktische “Tuchspender”-Kartons geben die Beutel einzeln ab
  • Es sind beschichtete Drahtständer oder Papphalter für die Verwendung mit Autoklavbeutel lieferbar
Bestellhinweis:
Nicht in allen geographischen Regionen lieferbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbeutel (HDPE)
500
610 x 406mm
610 mm
406 mm
HDPE
121 °C
24 in.
16 in.
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Sterilin™ Autoklavierbeutel >