Learn More
Fisherbrand™ Sterile Weigh Boat
This sterile weighing boat is flexible and features smooth surfaces to provide accurate pour-outs with minimal sample loss. It is ideal for application in life science research, food, bio-pharmaceutical, environmental, and molecular research environments.
Marke: Fisherbrand™ 120882
61.32 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Durch Elektronenstrahl sterilisiert, um das Risiko einer Kreuzkontamination und beeinträchtigter Proben zu verringern
- Hergestellt aus 100 % reinem antistatischem Polystyrol, das wasserdicht ist und die Wahrscheinlichkeit verringert, dass Materialien an den Einheiten haften
- Einwegartikel
- Kann mit einem Mikrowellenfeuchtigkeitsanalysator verwendet werden
- Abgerundete Ecken vereinfachen den Transfer und ermöglichen ein kontrolliertes, flexibles Ausgießen von flüssigen, pulverförmigen oder körnigen Proben
- Die Wägeschiffchen sind flach und haben einen breiten, flachen Boden, damit sie nicht umkippen
- Farbe: Weiß
- FDA-konform/lebensmitteltauglich
Spezifikation
FDA und Sterilität | |
Flach | |
Weiß | |
Polystyrol | |
Steril | |
Abgerundet | |
Waage | |
Mittel | |
63,50 x 50,80 x 17,78 mm | |
50,80 mm |
Nicht autoklavierbar | |
46 mL | |
Ja | |
Hexagonal | |
Wägeschiffchen | |
Anwiegen | |
200 Packungen | |
-10°bis +70 °C | |
63,50 mm | |
17,78 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Sterile Weigh Boat > Sechseckiges Wägeschiffchen, Form: Sechskant, Kapazität: 46 mL
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur