Learn More
Fisherbrand™ Sterile Weigh Boat
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-7225667 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
6 ml
10 ml
46 mL
Form:
Hexagonal
Quadratisch
Packungsgröße:
200 Stück
Artikelnummer. 17754824
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
This sterile weighing boat is flexible and features smooth surfaces to provide accurate pour-outs with minimal sample loss. It is ideal for application in life science research, food, bio-pharmaceutical, environmental, and molecular research environments.
  • Durch Elektronenstrahl sterilisiert, um das Risiko einer Kreuzkontamination und beeinträchtigter Proben zu verringern
  • Hergestellt aus 100 % reinem antistatischem Polystyrol, das wasserdicht ist und die Wahrscheinlichkeit verringert, dass Materialien an den Einheiten haften
  • Einwegartikel
  • Kann mit einem Mikrowellenfeuchtigkeitsanalysator verwendet werden
  • Abgerundete Ecken vereinfachen den Transfer und ermöglichen ein kontrolliertes, flexibles Ausgießen von flüssigen, pulverförmigen oder körnigen Proben
  • Die Wägeschiffchen sind flach und haben einen breiten, flachen Boden, damit sie nicht umkippen
  • Farbe: Weiß
  • FDA-konform/lebensmitteltauglich
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität FDA und Sterilität
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Bodenform Flach
Kapazität (metrisch) 10 ml
Farbe Weiß
Einwegprodukt Ja
Material Polystyrol
Form Quadratisch
Sterilität Steril
Typ Wägeschiffchen
Kanten Abgerundet
Zur Verwendung mit (Anwendung) Anwiegen
Zur Verwendung mit (Geräte) Waage
Anzahl pro Packung 200 Packungen
Größe S
Temperaturbereich (metrisch) -10°bis +70 °C
Abmessungen (L x B x H) 45,72 x 45,72 x 7,62 mm
Länge (metrisch) 45,72 mm
Breite (metrisch) 45,72 mm
Höhe (metrisch) 7,62 mm