Learn More
Fisherbrand™ Sterile Einwegspritzen
Manuelle Einwegspritze ohne Kanüle, ausschließlich für Forschungszwecke. Für die Verwendung mit Spritzenfiltern geeignet
Marke:  Fisherbrand™ 14955454
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15829152
  • 19.65 € / 50 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Sterilisation mit Gammastrahlung
  • Steril
  • Nicht-pyrogenisch
  • Einzeln verpackt in einer Blisterverpackung aus Papier/Kunststoff
Serviceleistungen
5 Jahre
Spezifikation
Spezifikation
19,20 mm
20 ml
Steril
Slip-Spitze
Leur Slip
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Fisherbrand™ Sterile Einwegspritzen > 20 ml