Learn More
Thermo Scientific™ Sterile Einweg-Erlenmeyerkolben mit einfachem Boden
Einweg-Erlenmeyerkolben aus PETG mit glatter Unterseite eignen sich ideal für die Suspension von Zellkulturen, die Medienvorbereitung, das Mischen und die Lagerung.
Marke:  Thermo Scientific™ 4117-0250
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17584725
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ Einweg-Erlenmeyerkolben aus PETG mit glatter Unterseite eignen sich ideal für die Suspension von Zellkulturen, die Medienvorbereitung, das Mischen und die Lagerung.Diese Kolben aus kristallklarem PETG sind robust und bruchfest.Entlüftungskappe für kontinuierlichen Gasaustausch bei gleichzeitiger Sicherstellung der Sterilität und Vermeidung von Leckagen
    _X000D_
  • Hergestellt mit hochwertigen, reinen Harzen
  • _X000D_
  • Gammasterilisiert gemäß ISO 11137-2
  • _X000D_
  • Pyrogenfrei
  • _X000D_
  • Nicht zytotoxisch
  • _X000D_
  • DNAse-/RNAse-frei
  • _X000D_
  • Frei von menschlicher DNA
  • _X000D_
  • BSE/TSE-frei
  • _X000D_
  • Eingegossene Graduierung für eine genaue Volumenbeurteilung
  • _X000D_
Compliance
Konform mit California Proposition 65
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
250 ml
Ja
Enghals
Flach
90 mm
Nicht autoklavierbar
Ja
Steril
Belüftet
Sonderangebote
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke:Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.