Learn More
Thermo Scientific™ Sterile Einweg-Erlenmeyerkolben mit einfachem Boden
Artikelnummer. p-9594000
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
125 mL
250 ml
500 ml
Außendurchmesser (metrisch):
68 mm
90 mm
100 mm
Packungsgröße:
12 Stück
24 Stück
Artikelnummer. 17574725
Marke: Thermo Scientific™ 41170125
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Einweg-Erlenmeyerkolben aus PETG mit glatter Unterseite eignen sich ideal für die Suspension von Zellkulturen, die Medienvorbereitung, das Mischen und die Lagerung.
Die Thermo Scientific™ Einweg-Erlenmeyerkolben aus PETG mit glatter Unterseite eignen sich ideal für die Suspension von Zellkulturen, die Medienvorbereitung, das Mischen und die Lagerung.Diese Kolben aus kristallklarem PETG sind robust und bruchfest.Entlüftungskappe für kontinuierlichen Gasaustausch bei gleichzeitiger Sicherstellung der Sterilität und Vermeidung von Leckagen
    _X000D_
  • Hergestellt mit hochwertigen, reinen Harzen
  • _X000D_
  • Gammasterilisiert gemäß ISO 11137-2
  • _X000D_
  • Pyrogenfrei
  • _X000D_
  • Nicht zytotoxisch
  • _X000D_
  • DNAse-/RNAse-frei
  • _X000D_
  • Frei von menschlicher DNA
  • _X000D_
  • BSE/TSE-frei
  • _X000D_
  • Eingegossene Graduierung für eine genaue Volumenbeurteilung
  • _X000D_
Compliance
Konform mit California Proposition 65
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 125 mL
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Einwegprodukt Ja
Graduated Ja
Mouth Style Enghals
Sterilität Steril
Bodenform Flach
Verschlusstyp Belüftet
Außendurchmesser (metrisch) 68 mm
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke:Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.