Learn More
Kartell™ Graduiertes konisches Zentrifugenröhrchen mit Schraubverschluss
Erhöhen die Probenrückgewinnung mit einem konisch geformten Röhrchen mit gerippter, anwenderfreundlicher Kappe. Kartell™ sterile konische Zentrifugenröhrchen mit Graduierung bestehen aus hochtransparentem Polypropylen und verfügen über einen großen weißen Markierungsbereich, um die Rückverfolgbarkeit zu verbessern.
Marke: Kartell™ 8400800
177.14 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21927" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.48000kg
Beschreibung
- Widersteht Temperaturextremen von -80 °C bis +121 °C
- Mit blauer Dichtungssteckverschluss in Gewindeform mit gerippter Kante für sicheres und einfaches Öffnen und Schließen
- Konischer Boden für vollständige Probenrückgewinnung
- Leicht ablesbare Graduierungen sind vorgedruckt
- Entwickelt für die Probennahme oder den Transport
- Frei von Apyrogenen und Endotoxinen
- Röhrchen werden durch ionisierende Betastrahlung bestrahlt
Spezifikation
17 mm | |
Blau | |
CE/IVD | |
Kristallklar | |
Polypropylen | |
Weißer Beschriftungsbereich | |
Steril | |
0,5 mL |
6200 RCF | |
Autoklavierbar | |
Verschlusskappe mit Dichtring | |
121 mm | |
Ja | |
Einzelpackung | |
15 ml | |
Konisch |