Learn More
Kartell™ Graduiertes konisches Zentrifugenröhrchen mit Schraubverschluss
Artikelnummer. p-8504031
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
15 ml
50 mL
Graduierungen:
0,5 mL
2,5 mL
Max. RZB:
6200 RZB
9400 RCF
Verpackungsart:
Einzelpackung
Großpackung
Verpackt auf Tablett
Packungsgröße:
1000 Stück
500 Stück
750 Stück
Artikelnummer. 16657363
Marke: Kartell™ 8400700
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Erhöhen die Probenrückgewinnung mit einem konisch geformten Röhrchen mit gerippter, anwenderfreundlicher Kappe. Kartell™ sterile konische Zentrifugenröhrchen mit Graduierung bestehen aus hochtransparentem Polypropylen und verfügen über einen großen weißen Markierungsbereich, um die Rückverfolgbarkeit zu verbessern.
  • Widersteht Temperaturextremen von -80 °C bis +121 °C
  • Mit blauer Dichtungssteckverschluss in Gewindeform mit gerippter Kante für sicheres und einfaches Öffnen und Schließen
  • Konischer Boden für vollständige Probenrückgewinnung
  • Leicht ablesbare Graduierungen sind vorgedruckt
  • Entwickelt für die Probennahme oder den Transport
  • Frei von Apyrogenen und Endotoxinen
  • Röhrchen werden durch ionisierende Betastrahlung bestrahlt
Spezifikation
Verschlussfarbe Blau
Durchmesser (metrisch) 17 mm
Max. RZB 6200 RZB
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität CE/IVD
Verschlusstyp Verschlusskappe mit Dichtring
Farbe Kristallklar
Länge (metrisch) 121 mm
Material Polypropylen
Skala Ja
Enthält Weißer Beschriftungsbereich
Verpackungsart Großpackung
Sterilität Steril
Kapazität (metrisch) 15 ml
Graduierungen 0,5 mL
Form Konisch