Learn More
Kartell™ Graduiertes konisches Zentrifugenröhrchen mit Schraubverschluss
Erhöhen die Probenrückgewinnung mit einem konisch geformten Röhrchen mit gerippter, anwenderfreundlicher Kappe. Kartell™ sterile konische Zentrifugenröhrchen mit Graduierung bestehen aus hochtransparentem Polypropylen und verfügen über einen großen weißen Markierungsbereich, um die Rückverfolgbarkeit zu verbessern.
Marke:  Kartell™ 8401500
250.29 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24317" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12553347
  • 303.00 € / 500 Stück
Verfügbar ab: 08-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Widersteht Temperaturextremen von -80 °C bis +121 °C
  • Mit blauer Dichtungssteckverschluss in Gewindeform mit gerippter Kante für sicheres und einfaches Öffnen und Schließen
  • Konischer Boden für vollständige Probenrückgewinnung
  • Leicht ablesbare Graduierungen sind vorgedruckt
  • Entwickelt für die Probennahme oder den Transport
  • Frei von Apyrogenen und Endotoxinen
  • Röhrchen werden durch ionisierende Betastrahlung bestrahlt
Spezifikation
Spezifikation
Blau
9400 RCF
CE/IVD
Kristallklar
Polypropylen
Weißer Beschriftungsbereich
Verpackt auf Tablett
50 mL
Konisch
30 mm
Autoklavierbar
Verschlusskappe mit Dichtring
117 mm
Ja
25 Stück auf PS-Tablett
Steril
2,5 mL