Learn More
Thermo Scientific™ StepSaver™ 50V39 Vertikalrotor
Sparen Sie Zeit und verbessern Sie die Genauigkeit von Ergebnissen mit dem Thermo Scientific™ StepSaver™ 50V39 Vertikalrotor aus Titan.
Marke: Thermo Scientific™ 79245
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Sparen Sie Zeit und verbessern Sie die Genauigkeit von Ergebnissen mit dem Thermo Scientific™ StepSaver™ 50 V 39-Vertikalrotor aus Titan.
- Vertikaler, 0°-Winkel-Titanrotor
- Fassungsvermögen: Erhältlich mit 39 ml und 13,5 ml
- Max. Drehzahl/RZB: 50.000 U/min/241.831 x g (39 ml), 228.706 x g (13,5 ml)
- K-Faktor: 35,8 (39 ml), 22,6 (13,5 ml)
Spezifikation
StepSaver 50V39 vertikaler Titan-Rotor | |
Vertikalrotor | |
241,831 x G | |
86,6 mm | |
35,8 | |
16 mm | |
Thermo Scientific™ Sorvall™ WX Ultrazentrifugen | |
205,807 x G |
Titan | |
8 x 39 ml | |
50.000 U/min | |
60,8 mm | |
93 mm | |
22,7 lb. (10,3 kg) | |
0° | |
169,784 x G |