Learn More
Thermo Scientific™ StepSaver™ 50V39 Vertikalrotor
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Fassungsvermögen:
8 x 13,5 ml
8 x 39 ml
Max. RZB:
228,706 x G
241,831 x G
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Sparen Sie Zeit und verbessern Sie die Genauigkeit von Ergebnissen mit dem Thermo Scientific™ StepSaver™ 50 V 39-Vertikalrotor aus Titan.
- Vertikaler, 0°-Winkel-Titanrotor
- Fassungsvermögen: Erhältlich mit 39 ml und 13,5 ml
- Max. Drehzahl/RZB: 50.000 U/min/241.831 x g (39 ml), 228.706 x g (13,5 ml)
- K-Faktor: 35,8 (39 ml), 22,6 (13,5 ml)
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | StepSaver 50V39 vertikaler Titan-Rotor |
| Material | Titan |
| Typ | Vertikalrotor |
| Fassungsvermögen | 8 x 39 ml |
| Max. RZB | 241,831 x G |
| Max. Geschwindigkeit | 50.000 U/min |
| Radius (metrisch) | 86,6 mm |
| Min. Radius (metrisch) | 60,8 mm |
| K-Faktor | 35,8 |
| Max. Schlauchlänge | 93 mm |
| Mehr anzeigen |