Learn More
asecos™ Entsorgungsbehälter Stahlblech
Sicheres Sammeln von lösemittelgetränkten Putzlappen und sonstigen Abfallen
N.V.
Spezifikation
Farbe | Rot |
---|---|
Material | Stahl |
Produkttyp | Kanne für Flüssigkeitsentsorgung |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17866486
|
asecos™
39379 |
20 L |
N.V.
1 Stück |
N/A | |||||
17876546
|
asecos™
23156 |
35 L |
N.V.
1 Stück |
N/A | |||||
17836496
|
asecos™
23157 |
50 L |
N.V.
1 Stück |
N/A | |||||
17856426
|
asecos™
23158 |
65 L |
N.V.
1 Stück |
N/A | |||||
Beschreibung
- Stahlblech pulverbeschichtet Rot
- selbstschließender Deckel mit Dämpfung, großer, ergonomisch geformter Handgriff an der Behälterrückseite zum einfachen Entleeren des Behälters
- Öffnen durch großflächiges Pedal mit rutschhemmender Oberfläche
- FM-zertifiziert
Spezifikation
Rot | |
Stahl | |
Kanne für Flüssigkeitsentsorgung |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
asecos™ Entsorgungsbehälter Stahlblech