Learn More
asecos™ Entsorgungsbehälter Stahlblech
Alle ansehen Asecos Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
20 l
35 l
50 l
65 l
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Stahlblech pulverbeschichtet Rot
- selbstschließender Deckel mit Dämpfung, großer, ergonomisch geformter Handgriff an der Behälterrückseite zum einfachen Entleeren des Behälters
- Öffnen durch großflächiges Pedal mit rutschhemmender Oberfläche
- FM-zertifiziert
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 65 l |
| Tiefe (angloamerikanisch) | 21.06 in. |
| Tiefe (metrisch) | 535.00 mm |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 17.2 gal. |
| Farbe | Rot |
| Höhe (metrisch) | 580.00 mm |
| Gewicht (angloamerikanisch) | 21.83 lb. |
| Gewicht (metrisch) | 9.9 kg |
| Breite (metrisch) | 545.00 mm |
| Breite (angloamerikanisch) | 21.46 in. |
| Mehr anzeigen |