Learn More
R&L Enterprises™ Ständerringe mit Nabenkopf
Zur einfachen Befestigung an Ringständern.
Marke:  R&L Enterprises™ 2013/6
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11729037
  • 19.60 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 01-08-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Kreuzmuffe mit Klemmschraube mit Kunststoffkopf
  • Passend für Stangen mit Durchmessern von 8 bis 12.5 mm
  • Die angegebenen Maße beziehen sich auf den Innendurchmesser des Ringes x Mitte zu Mitte zwischen Stativmuffe zu Ring
Spezifikation
Spezifikation
Stahl
75 mm
Mit Buchse
Für Stäbe
Name des Produkts
R&L Enterprises™ Ständerringe mit Nabenkopf > Innendurchmesser: 75 mm