Learn More
Stärkelösung
BIOPHARMA
Hergestellt gemäß EU-Arzneibuch, Ph. Kapitel 4 (4.1.1 ) und in einer ISO 9001-konformen Einrichtung aufbereitet. Stärkelösung, EP-Qualität, Reagecon™ ist ein gebrauchsfertiges Reagenz mit1 g löslicher Stärke in einer Lösung aus Wasser und Quecksilberiodid zur Verwendung in manuellen und automatisierten Titrationen, einschließlich Redox-Titrationen.
Marke:  Reagecon 1085103
Artikelnummer. 11404749
  • 66.00 € / 100 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Stärkelösung wird häufig als Indikatorreagenz bei Redox-Titrationen verwendet, wo sie bei vorhandenen Oxidationsmitteln blau und bei Expositionen gegenüber einem Reduktionsmittel farblos wird.
Diese Stärkelösung wird durch Pulverisieren von 1.0 g löslicher Stärke und 5 ml Wasser und anschließendem Einrühren der Mischung in 100 ml kochendes Wasser mit 10 mg Quecksilberjodid hergestellt.
  • Hergestellt in einer ISO9001-zertifizierten Anlage gemäß EU-Vorschriften. Ph. Kapitel 4 (4.1.1) Richtlinien
  • Wird mit Analysenzertifikat und Etikett geliefert, das Chargennummer und Verfallsdatum zeigt
  • Gebrauchsfertiges Produkt, spart Zeit und Arbeitsaufwand beim Vorbereiten präziser Reagenzien und volumetrischer Lösungen
Spezifikation
Spezifikation
Lösliche Stärke
Nicht ausgewiesen
Flüssig
1.0 g lösliche Stärke + 5 ml Wasser R, gegossen in 100 ml kochendes Wasser + 10 mg Quecksilberiodid
Manipulationssicher
342.30 mol
9005-84-9, 7774-29-0, 7732-18-5
Ja
100 ml
C12H22O11
Amylodextrin-Lösung, lösliche Stärkelösung
Eu. Ph. Kapitel 4(4.1.1)
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1851325B1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/04/2025 Catalog Number1085103
Chargennummer1851324M1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/03/2025 Catalog Number1085103
Chargennummer1851324J1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/12/2024 Catalog Number1085103
Chargennummer1851324F1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/10/2024 Catalog Number1085103
Chargennummer1851324B1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/06/2024 Catalog Number1085103
Name des Produkts
Stärkelösung > Menge:100 ml