Learn More
Stärke, zur Analyse, löslich, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10572581
Stärke, zur Analyse, löslich, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10572581
250 g, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Kunststofftrommel
Artikelnummer. 10572581
Marke: Thermo Scientific Acros 177132500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 9005-84-9
Summenformel C12H22O11
Molekulargewicht (g/mol) 342.297
MDL-Nummer MFCD00082026
InChI-Schlüssel GUBGYTABKSRVRQ-ASMJPISFSA-N
Synonym alpha-maltose, maltose, starch, soluble, glcalpha1-4glca, unii-15sug9ad26, glcalpha1-4glcalpha, amylodextrin, starch solution, alpha-malt sugar, 4-o-alpha-d-glucopyranosyl-alpha-d-glucopyranoseMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 439341
ChEBI CHEBI:18167
IUPAC-Name (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(hydroxymethyl)-6-[(2R,3S,4R,5R,6S)-4,5,6-trihydroxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxyoxan-3,4,5-triol
SMILES C(C1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2O)O)O)CO)O)O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Starch
Farbe Weiß
Namenshinweis Soluble, For analysis
pH 5 to 7.5 (2% soln. at 25°C)
Physikalische Form Amorphes Pulver
Schmelzpunkt 256.0°C to 258.0°C
Merck Index 15, 8926
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 50g/L (90°C).
Menge 250 g
Güte Analytisch
Identifizierung positive
Infrarotspektrum Echt
Verlust bei Trocknung 10% max.
Verpackung Kunststoffflasche
Empfindlichkeit passes
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0466481 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/10/2024 Catalog Number177130010,177132500,177130050
ChargennummerA0453836 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number177130010,177132500,177130050
ChargennummerA0448826 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/01/2023 Catalog Number177130010,177132500,177130050
ChargennummerA0395097 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number177130010,177132500,177130050
ChargennummerA0412889 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number177130010,177132500,177130050
Name des Produkts
Stärke, zur Analyse, löslich, Thermo Scientific Chemicals >