Learn More
Stärke, Zertifiziert nach AR für Analyse, Löslich, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10677612
Click to view available options
Menge:
250 g
500 g
1 kg
C12H22O11, CAS-Nummer-9005-25-8, Stärke, löslich, 4-o-alpha-d-Glucopyranosyl-alpha-d-Glucopyranose, Glcalpha1-4GLCA, Maltose, UNII-15sug9ad26, Stärkelösung, Alpha-Malz-Zucker, Alpha-Maltose, Amylodextrin, glcalpha1-4glcalpha, 250 g, CHEBI:18167, weiß, GUBGYTABKSRVRQ-ASMJPISFSA-N
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 9005-25-8
Summenformel C12H22O11
Molekulargewicht (g/mol) 342.30
MDL-Nummer MFCD00082026,MFCD00132834
InChI-Schlüssel GUBGYTABKSRVRQ-UHFFFAOYNA-N
Synonym alpha-maltose, maltose, starch, soluble, glcalpha1-4glca, unii-15sug9ad26, glcalpha1-4glcalpha, amylodextrin, starch solution, alpha-malt sugar, 4-o-alpha-d-glucopyranosyl-alpha-d-glucopyranose
PubChem CID 439341
ChEBI CHEBI:18167
IUPAC-Name (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(hydroxymethyl)-6-[(2R,3S,4R,5R,6S)-4,5,6-trihydroxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxyoxan-3,4,5-triol
SMILES OCC1OC(OC2C(O)C(O)C(O)OC2CO)C(O)C(O)C1O
Spezifikation
Farbe Weiß
pH 5 to 7
Physikalische Form Pulverförmiger Feststoff
Menge 250 g
Verpackung Pulvergefäß aus Kunststoff