Learn More
Thermo Scientific™ Standard-Einwegflaschen-Baugruppensystem, PETG, Verschlussset mit 2 Anschlüssen
Artikelnummer. p-9367009 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
125 mL
250 ml
500 ml
1 l
Packungsgröße:
15 Stück
20 Stück
25 Stück
Artikelnummer. 17827381
Marke: Thermo Scientific™ SB00006I
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Das Thermo Scientific™ Polycarbonat-Einwegflaschen-Baugruppensystem enthält eine Nalgene quadratische Polycarbonat-Flasche, einen 53-B-Anschlussverschluss mit einer Entlüftungsfilterleitung und zwei 1/4 in-Anschlussleitungen.
Hauptmerkmale:
  • Entwickelt für eine breite Palette von Anwendungen, einschließlich Bioproduktion, Life Sciences und allgemeine Laboranwendungen
  • Macht Reinigungsschritte bei der Einrichtung und nach der Anwendung, die für wiederverwendbare Behälter erforderlich sind, überflüssig
  • Trägt zur Verringerung von Kreuzkontaminationsrisiken bei
  • Ermöglicht prozessspezifische Flexibilität mit mehreren Flaschengrößen
Baugruppendetails:
  • Flaschen sind mit Kontaktflächen aus Polycarbonat (PC) und Polyethylenterephthalat-Glykol (PETG) erhältlich
  • Jede Flasche ist mit einer Baugruppe aus Verschluss, Puck und Schlauch versehen
  • Die meisten Baugruppen enthalten zwei Anschlüsse mit C-Flex™ Schlauch; die Größe 2 l umfasst einen dritten Anschluss, auch mit C-Flex Schlauch
  • Eine Leitung an jeder Baugruppe ist für die Entlüftung vorgesehen
  • Die zweite und dritte Leitung sind für den Flüssigkeitstransfer vorgesehen und enthalten 1/8 in.-Steckanschlüsse, die mit Ihren bevorzugten Schweiß- oder Dichtungsgeräten verwendet werden können
  • Der Flüssigkeitsweg des fertigen Produkts wurde gemäß AAMI TIR33 mit einem Sterilisierungsvertrauensgrad (SAL) von 10-6 validiert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Standard-Einwegflaschen-Baugruppensystem
Material PETG
Sterilität Steril
Kapazität (angloamerikanisch) 4,22 oz.
Kapazität (metrisch) 125 mL
Inhalt und Lagerung Bei Raumtemperatur lagern.
Menge 125 mL, 1 case of 25
Verschlussmaterial HDPE
Verschlusstyp Schraubverschluss
Dispensierung durch den Verschluss Ja
Arbeitsablaufschritt Upstream sampling. Upstream Validation. Upstream process solution storage.