Learn More
Spectrum™ Labs Standard RC Dialysescheiben
Für RC-Dialyseschläuche mit Standardgütegrad
258.00 € - 258.06 €
Spezifikation
Produkttyp | Standard-RC-Dialysescheibe |
---|---|
Menge | 50 Packung |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für RC-Dialyseschläuche mit Standardgütegrad |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
12727526
|
Spectrum™ Labs
132482 |
100 mm |
258.00 €
50 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||||
12767526
|
Spectrum™ Labs
132484 |
33 mm | N/A | N/A | N/A | |||||
Beschreibung
Zur Verwendung mit Spectrum Equilibrium Dialyzer und Spectra/Por™ MacroDialyzer Systemen.- Membranscheiben aus regenerierter Zellulose (RC)
- Trocken geliefert mit Glycerin als Befeuchtungsmittel
Spezifikation
Standard-RC-Dialysescheibe | |
50 Packung | |
Für RC-Dialyseschläuche mit Standardgütegrad |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Spectrum™ Labs Standard RC Dialysescheiben