Learn More
Spectrum™ Labs Standard RC Dialysescheiben
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
33 mm
100 mm
Packungsgröße:
50 Stück
Beschreibung
Zur Verwendung mit Spectrum Equilibrium Dialyzer und Spectra/Por™ MacroDialyzer Systemen.
- Membranscheiben aus regenerierter Zellulose (RC)
- Trocken geliefert mit Glycerin als Befeuchtungsmittel
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Standard RC Dialysis Disc |
| Durchmesser (metrisch) | 33 mm |
| Menge | 50 Pk. |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für RC-Dialyseschläuche mit Standardgütegrad |