Learn More
Koettermann™ Standard-Hängeschrank, 900 x 630 x 366 mm
Der Koettermann™ Standard-Hängeschrank, 900 x 630 x 366 mm, bietet eine geeignete Aufbewahrung für eine Vielzahl von Laboranforderungen.
567.30 € - 625.07 €
Spezifikation
Abmessungen (T x B x H) | 366 x 900 x 630 mm |
---|---|
Anzahl Türen | 2 |
Anzahl Einschübe | 1 |
Produkttyp | Wandschrank |
Produktcode | Marke | Verriegelungsmechanismus | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Verriegelungsmechanismus | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15783112
|
Koettermann™
307-00202 |
Ja |
625.07 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15773112
|
Koettermann™
307-00201 |
Nein |
567.30 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Wandschrank
- Zwei Türen
- Ein Regal
- Seitenverkleidungen
Spezifikation
366 x 900 x 630 mm | |
2 | |
1 | |
Wandschrank |