Learn More
Koettermann™ Standard-Hängeschrank, 900 x 630 x 366 mm
Der Koettermann™ Standard-Hängeschrank, 900 x 630 x 366 mm, bietet eine geeignete Aufbewahrung für eine Vielzahl von Laboranforderungen.
Marke:  Koettermann™ 307-00201
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15773112
  • 600.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 23-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Wandschrank
  • Zwei Türen
  • Ein Regal
  • Seitenverkleidungen
Spezifikation
Spezifikation
Wandschrank
Nein
1
366 x 900 x 630 mm
2