Learn More
Koettermann™ Standard-Hängeschrank, 900 x 480 x 366 mm
Der Koettermann™ Standard-Hängeschrank, 900 x 480 x 366 mm, bietet eine geeignete Aufbewahrung für eine Vielzahl von Laboranforderungen.
524.55 € - 553.44 €
Spezifikation
Abmessungen (T x B x H) | 366 x 900 x 480 mm |
---|---|
Anzahl Türen | 2 |
Anzahl Einschübe | 1 |
Produkttyp | Wandschrank |
Produktcode | Marke | Verriegelungsmechanismus | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Verriegelungsmechanismus | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15743112
|
Koettermann™
307-00198 |
Ja |
553.44 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15733112
|
Koettermann™
307-00197 |
Nein |
524.55 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Wandschrank
- Zwei Türen
- Ein Regal
- Seitenverkleidungen
Spezifikation
366 x 900 x 480 mm | |
2 | |
1 | |
Wandschrank |