Learn More
Koettermann™ Standard-Hängeschrank, 900 x 480 x 366 mm
Der Koettermann™ Standard-Hängeschrank, 900 x 480 x 366 mm, bietet eine geeignete Aufbewahrung für eine Vielzahl von Laboranforderungen.
Brand: Koettermann™ 307-00197
Additional Details : Netto-Gewicht : 24.90000kg
Description
- Wandschrank
- Zwei Türen
- Ein Regal
- Seitenverkleidungen
Specifications
366 x 900 x 480 mm | |
1 | |
2 |
Wandschrank | |
Nein |