Learn More
Koettermann™ Standard-Hängeschrank, 600 x 780 x 366 mm
Der Koettermann™ Standard-Hängeschrank, 600 x 780 x 366 mm, bietet eine geeignete Aufbewahrung für eine Vielzahl von Laboranforderungen.
479.00 € - 509.00 €
Spezifikation
Abmessungen (T x B x H) | 366 x 600 x 780 mm |
---|---|
Anzahl Türen | 1 |
Anzahl Einschübe | 1 |
Produkttyp | Wandschrank |
Produktcode | Marke | Verriegelungsmechanismus | Türtyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Verriegelungsmechanismus | Türtyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15793102
|
Koettermann™
307-00193 |
Ja | Links angeschlagene Tür |
509.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15783102
|
Koettermann™
307-00192 |
Nein | Links angeschlagene Tür |
479.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15703112
|
Koettermann™
307-00194 |
Nein | Rechts angeschlagene Tür |
484.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Wandschrank
- Eine Tür
- Ein Regal
- Seitenverkleidungen
Spezifikation
366 x 600 x 780 mm | |
1 | |
1 | |
Wandschrank |