Learn More
Koettermann™ Standard-Hängeschrank, 600 x 780 x 366 mm
Der Koettermann™ Standard-Hängeschrank, 600 x 780 x 366 mm, bietet eine geeignete Aufbewahrung für eine Vielzahl von Laboranforderungen.
Marke:  Koettermann™ 307-00192
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15783102
  • 479.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 21-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Wandschrank
  • Eine Tür
  • Ein Regal
  • Seitenverkleidungen
Spezifikation
Spezifikation
Wandschrank
Links angeschlagene Tür
1
366 x 600 x 780 mm
Nein
1