Learn More
Koettermann™ Standard-Hängeschrank, 600 x 480 x 366 mm
Der Koettermann™ Standard-Hängeschrank, 600 x 480 x 366 mm, bietet eine geeignete Aufbewahrung für eine Vielzahl von Laboranforderungen.
393.99 € - 420.57 €
Spezifikation
Abmessungen (T x B x H) | 366 x 600 x 480 mm |
---|---|
Anzahl Türen | 1 |
Anzahl Einschübe | 1 |
Produkttyp | Wandschrank |
Produktcode | Marke | Verriegelungsmechanismus | Türtyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Verriegelungsmechanismus | Türtyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15723102
|
Koettermann™
307-00186 |
Ja | Links angeschlagene Tür |
420.57 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15713102
|
Koettermann™
307-00185 |
Nein | Links angeschlagene Tür |
395.15 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15733102
|
Koettermann™
307-00187 |
Nein | Rechts angeschlagene Tür |
393.99 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Wandschrank
- Eine Tür
- Ein Regal
- Seitenverkleidungen
Spezifikation
366 x 600 x 480 mm | |
1 | |
1 | |
Wandschrank |