Learn More
Koettermann™ Standard-Hängeschrank, 600 x 480 x 366 mm
Der Koettermann™ Standard-Hängeschrank, 600 x 480 x 366 mm, bietet eine geeignete Aufbewahrung für eine Vielzahl von Laboranforderungen.
Marke: Koettermann™ 307-00186
Weitere Details : Netto-Gewicht : 18.90000kg
Beschreibung
- Wandschrank
- Eine Tür
- Ein Regal
- Seitenverkleidungen
Spezifikation
366 x 600 x 480 mm | |
Links angeschlagene Tür | |
Ja |
Wandschrank | |
1 | |
1 |