Learn More
Koettermann™ Standard-Hängeschrank, 1200 x 780 x 350 mm
Der Koettermann™ Standard-Hängeschrank, 1200 x 780 x 350 mm, bietet eine geeignete Aufbewahrung für eine Vielzahl von Laboranforderungen.
467.00 € - 878.00 €
Spezifikation
Abmessungen (T x B x H) | 350 x 1200 x 780 mm |
---|---|
Anzahl Einschübe | 1 |
Produkttyp | Wandschrank |
Produktcode | Marke | Verriegelungsmechanismus | Türtyp | Anzahl Türen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Verriegelungsmechanismus | Türtyp | Anzahl Türen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
15773082
|
Koettermann™
307-00171 |
Ja | Glasschiebetüren | 2 |
878.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15783082
|
Koettermann™
307-00172 |
Nein | Vorn offen/keine Türen | Keine |
467.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- Wandschrank
- Ein Regal
- Seitenverkleidungen
Spezifikation
350 x 1200 x 780 mm | |
1 | |
Wandschrank |