Learn More
Koettermann™ Standard-Hängeschrank, 1200 x 780 x 350 mm
Der Koettermann™ Standard-Hängeschrank, 1200 x 780 x 350 mm, bietet eine geeignete Aufbewahrung für eine Vielzahl von Laboranforderungen.
Marke:  Koettermann™ 307-00171
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15773082
  • 878.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 04-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Wandschrank
  • Ein Regal
  • Seitenverkleidungen
Spezifikation
Spezifikation
Wandschrank
Glasschiebetüren
2
350 x 1200 x 780 mm
Ja
1