Learn More
Tuttnauer Stainless Steel Wire Basket for Bench Top Autoclaves
Stainless steel mesh wire basket for bottles and general use.
Marke:  Tuttnauer BSK387-0006
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17809568
  • 470.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 28-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Stainless Steel wire basket
Spezifikation
Spezifikation
Maximum number of baskets: 1
40 L
10.4 in.
26.8 in.
Autoclave Basket
680 x 260 x 225 mm
8.8 gal.
26 cm
3870 Bench Top Autoclave
68 cm
Unsteril
Name des Produkts
Tuttnauer Stainless Steel Wire Basket for Bench Top Autoclaves > Wire Basket; Dimensions (L x W x H): 680 x 260 x 225 mm; For use with: 3870 Bench Top Autoclave