Learn More
Dräger™ XXS Stickstoffdioxid(NO2)-Ersatzsensor
XXS Ersatzsensor, für den Einsatz mit Pac 7000, X-am 5000 Multigasdetektoren.
Marke: Dräger™ 6810884
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Messbereich: 0 bis 50 ppm
- Auflösung: 0.1 ppm
- Garantie: 2 Jahre
- Stickstoffdioxid (NO2)
Spezifikation
Stickstoffdioxid | |
PAC 7000, X-am 5000 Multigas-Detektoren | |
Ersatzsensor |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Dräger™ XXS Stickstoffdioxid(NO2)-Ersatzsensor > Stickstoffdioxid(NO2) XXS-Ersatzsensor
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur