Learn More
Atrow™ Reagenzglasgestell aus Edelstahl
Geeignet für heiße und kalte Bedingungen. Atrow™ Reagenzglasgestelle aus Edelstahl umfassen eine Reihe von Tischröhrchengestellen aus beständigem Edelstahl. Diese Gestelle rosten und schwimmen nicht. Es sind verschiedene Ausführungen zur sicheren Aufnahme von 12–24 Hämolyseröhrchen in drei verschiedenen Well-Größen erhältlich.
Brand:  Atrow™ 864031
 View more versions of this product
Product Code. 11748312
  • 90.60 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Explore more special offers
Add to basket
Description
Description
  • Schlauchdurchmesser: 10–13 mm, 16–20 mm oder 22–25 mm
  • Positionen: 12, 24 oder 48 Plätze
  • Array-Optionen: 1x12, 4x3, 4x6 oder 4x12
Specifications
Specifications
Teströhrchengestell
Röhrchen (16 bis 20 mm)
12
Je 1
20 mm
4 x 3
Edelstahl
Für Teströhrchen
100 mm x 78 mm x 100 mm
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Promotions
Promotions
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Atrow™ Reagenzglasgestell aus Edelstahl > Array: 4x3; Positionen: 12; Abmessungen: 100 x 78 x 100 mm; für Röhrchen mit einem Durchmesser von 16 - 20 mm