Learn More
Agencinox™ Rolluntersätze aus Edelstahl
Use these trolleys for a variety of applications. Agencinox™ Stainless Steel Trolleys are made of 18/10 stainless steel with bright polish finishing.
448.24 € - 711.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Rollwagen |
---|---|
Enthält | Shelves |
Tragkraft (metrisch) | 100 kg |
Anzahl Rollen | 4 |
Anzahl Einschübe | 2 |
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11789493
|
Agencinox™
4212M |
600 x 400 mm |
711.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11769503
|
Agencinox™
445 |
600 x 430 mm |
448.24 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11789503
|
Agencinox™
745 |
750 x 500 mm |
525.20 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- Heavy duty structure
- Easy cleaning
- With 2 handles, shaped trays
- Frame: 18/10 stainless steel tube diam. 25mm
- Castors diam. 75mm
Spezifikation
Rollwagen | |
100 kg | |
2 |
Shelves | |
4 |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Agencinox™ Rolluntersätze aus Edelstahl