Learn More
Agencinox™ Rolluntersätze aus Edelstahl
Use these trolleys for a variety of applications. Agencinox™ Stainless Steel Trolleys are made of 18/10 stainless steel with bright polish finishing.
Marke: Agencinox™ 445
Beschreibung
- Heavy duty structure
- Easy cleaning
- With 2 handles, shaped trays
- Frame: 18/10 stainless steel tube diam. 25mm
- Castors diam. 75mm
Spezifikation
600 x 430 mm | |
Shelves | |
18/10 Edelstahl | |
2 |
Rollwagen | |
100 kg | |
4 |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-5 of 10
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Agencinox™ Rolluntersätze aus Edelstahl > Dimensions (L x W): 600 x 430mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur