Learn More
Fisherbrand™ Analysensiebe aus Edelstahl, 200 mm Durchmesser x 50 mm Höhe, Maschenweite über 10 mm, ISO 3310/1
Zur Trennung, Fraktionierung oder Bestimmung von Partikelgrößen. Diese Edelstahl-Prüfsiebe haben eine Innenhöhe von 50 mm und einen Durchmesser von 200 mm. Erhältlich in verschiedenen Maschenweiten über 10 mm.
139.00 € - 243.00 €
Spezifikation
Menge | Je 1 |
---|---|
Typ | Analysesieb |
Enthält | Zertifikat über Übereinstimmung mit ISO 3310/1 oder NFX 11-504 |
Höhe (metrisch) | 50 mm |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Trennung, Fraktionierung, Bestimmung von Partikelgrößen |
Produktcode | Marke | Porengröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Porengröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10620452
|
Fisherbrand™
60.131.106000 |
106 mm |
199.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10289111
|
Fisherbrand™
200SBIW11.2 |
11.2 mm | N/A | N/A | N/A | |||||
10620282
|
Fisherbrand™
60.131.125000 |
125 mm |
199.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10639911
|
Fisherbrand™
200SBIW13.2 |
13.2 mm | N/A | N/A | N/A | |||||
10649911
|
Fisherbrand™
200SBIW14.0 |
14 mm | N/A | N/A | N/A | |||||
10721813
|
Fisherbrand™
200SBIW16.0 |
16 mm | N/A | N/A | N/A | |||||
10731813
|
Fisherbrand™
200SBIW18.0 |
18 mm | N/A | N/A | N/A | |||||
10741813
|
Fisherbrand™
200SBIW19.0 |
19 mm | N/A | N/A | N/A | |||||
11750775
|
Fisherbrand™
200SBIW20.0 |
20 mm | N/A | N/A | N/A | |||||
10575832
|
Fisherbrand™
200SBIW22.4 |
22.4 mm | N/A | N/A | N/A | |||||
10084901
|
Fisherbrand™
200SBIW25.0 |
25 mm | N/A | N/A | N/A | |||||
10380522
|
Fisherbrand™
200SBIW26.5 |
26.5 mm | N/A | N/A | N/A | |||||
10609921
|
Fisherbrand™
200SBIW28.0 |
28 mm | N/A | N/A | N/A | |||||
10064951
|
Fisherbrand™
200SBIW31.5 |
31.5 mm |
139.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10074951
|
Fisherbrand™
200SBIW35.5 |
35.5 mm | N/A | N/A | N/A | |||||
10428541
|
Fisherbrand™
200SBIW37.5 |
37.5 mm | N/A | N/A | N/A | |||||
10780083
|
Fisherbrand™
200SBIW45.0 |
45 mm | N/A | N/A | N/A | |||||
10084951
|
Fisherbrand™
200SBIW40.0 |
40 mm | N/A | N/A | N/A | |||||
10790273
|
Fisherbrand™
60.131.056000 |
56 mm |
199.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10573722
|
Fisherbrand™
60.131.050000 |
50 mm |
199.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10790083
|
Fisherbrand™
60.131.053000 |
53 mm |
199.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10670272
|
Fisherbrand™
200SBIW63.0 |
63 mm | N/A | N/A | N/A | |||||
10750663
|
Fisherbrand™
60.131.071000 |
71 mm |
199.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10267802
|
Fisherbrand™
200SBIW80.0 |
80 mm | N/A | N/A | N/A | |||||
10277652
|
Fisherbrand™
200SBIW12.5 |
12.5 mm | N/A | N/A | N/A | |||||
10340013
|
Fisherbrand™
200SBIW100. |
100 mm | N/A | N/A | N/A | |||||
10522593
|
Fisherbrand™
200SBIW75.0 |
75 mm | N/A | N/A | N/A | |||||
10709113
|
Fisherbrand™
200SBIW112. |
112 mm | N/A | N/A | N/A | |||||
10790074
|
Fisherbrand™
200SBIW90.0 |
90 mm | N/A | N/A | N/A | |||||
Beschreibung
- Edelstahlrahmen mit Drahtgewebe
- Durchmesser: 200 mm
- Höhe: 50 mm
- ISO 3310/1
Spezifikation
Je 1 | |
Zertifikat über Übereinstimmung mit ISO 3310/1 oder NFX 11-504 | |
Zur Trennung, Fraktionierung, Bestimmung von Partikelgrößen | |
Edelstahl |
Analysesieb | |
50 mm | |
200mm | |
Edelstahl |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Analysensiebe aus Edelstahl, 200 mm Durchmesser x 50 mm Höhe, Maschenweite über 10 mm, ISO 3310/1