Learn More
Fisherbrand™ Analysensiebe aus Edelstahl, 200 mm Durchmesser x 50 mm Höhe, Maschenweite über 10 mm, ISO 3310/1
Zur Trennung, Fraktionierung oder Bestimmung von Partikelgrößen. Diese Edelstahl-Prüfsiebe haben eine Innenhöhe von 50 mm und einen Durchmesser von 200 mm. Erhältlich in verschiedenen Maschenweiten über 10 mm.
Marke: Fisherbrand™ 200SBIW25.0
Beschreibung
- Edelstahlrahmen mit Drahtgewebe
- Durchmesser: 200 mm
- Höhe: 50 mm
- ISO 3310/1
Spezifikation
Je 1 | |
Analysesieb | |
Zertifikat über Übereinstimmung mit ISO 3310/1 oder NFX 11-504 | |
Zur Trennung, Fraktionierung, Bestimmung von Partikelgrößen | |
Edelstahl |
25 mm | |
ISO 3310/1 | |
50 mm | |
200mm | |
Edelstahl |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Analysensiebe aus Edelstahl, 200 mm Durchmesser x 50 mm Höhe, Maschenweite über 10 mm, ISO 3310/1 > Porengröße: 25 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur