Learn More
Fisherbrand™ Analysesiebe aus Edelstahl, 200 Durchmesser x 50 mm (Nutzhöhe), Maschenweiten in Mikrometer, ISO 3310/1
Zur Trennung, Fraktionierung oder Bestimmung von Partikelgrößen Diese Analysesiebe aus Edelstahl besitzen eine Innenhöhe von 50 mm und einen Durchmesser von 200 mm. Erhältlich in verschiedenen Porengrößen < 1 mm.
95.30 € - 395.00 €
Spezifikation
Menge Je 1
Typ Analysesieb
Enthält Zertifikat über Übereinstimmung mit ISO 3310/1 oder NFX 11-504
Höhe (metrisch) 50 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Trennung, Fraktionierung, Bestimmung von Partikelgrößen
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 42
Produktcode Marke Porengröße Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Porengröße Preis Menge & Verfügbarkeit  
10437771
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
200SBIW.106
106 μm N/A N/A N/A
10370522
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
200SBIW.112
112 μm N/A N/A N/A
10447771
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
200SBIW.125
125 μm N/A N/A N/A
10749702
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
200SBIW.140
140 μm N/A N/A N/A
10370572
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
200SBIW.150
150 μm N/A N/A N/A
10418541
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
200SBIW.160
160 μm N/A N/A N/A
10760273
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
200SBIW.020
20 μm
395.00 €
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
10310722
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
200SBIW.212
212 μm N/A N/A N/A
10065001
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
200SBIW.224
224 μm N/A N/A N/A
10015041
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
200SBIW.280
280 μm N/A N/A N/A
10488531
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
200SBIW.025
25 μm N/A N/A N/A
10166121
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
200SBIW.300
300 μm N/A N/A N/A
10514112
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
200SBIW.315
315 μm N/A N/A N/A
10176121
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
200SBIW.355
355 μm N/A N/A N/A
10248781
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
200SBIW.032
32 μm N/A N/A N/A
10594102
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
200SBIW.036
36 μm N/A N/A N/A
10594292
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
200SBIW.038
38 μm N/A N/A N/A
10584682
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
200SBIW.400
400 μm N/A N/A N/A
10791233
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
200SBIW.425
425 μm N/A N/A N/A
10476811
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
200SBIW.450
450 μm N/A N/A N/A
10504302
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
200SBIW.045
45 μm N/A N/A N/A
10229071
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
200SBIW.053
53 μm N/A N/A N/A
10730853
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
200SBIW.040
40 μm N/A N/A N/A
10457581
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
200SBIW.560
560 μm N/A N/A N/A
10015051
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
200SBIW.056
56 μm N/A N/A N/A
10136411
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
200SBIW.630
630 μm N/A N/A N/A
10054931
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
200SBIW.600
600 μm N/A N/A N/A
10741623
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
200SBIW.710
710 μm N/A N/A N/A
10279161
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
200SBIW.075
75 μm N/A N/A N/A
10126361
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
200SBIW.071
71 μm N/A N/A N/A
10505262
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
200SBIW.080
80 μm N/A N/A N/A
10719132
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
200SBIW.850
850 μm N/A N/A N/A
10166601
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
200SBIW.900
900 μm N/A N/A N/A
10320432
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
200SBIW.090
90 μm N/A N/A N/A
10156601
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
200SBIW.800
800 μm N/A N/A N/A
10448731
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
200SBIW.200
200 μm N/A N/A N/A
10166501
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
200SBIW.100
100 μm N/A N/A N/A
10269021
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
200SBIW.500
500 μm N/A N/A N/A
10448921
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
200SBIW.250
250 μm N/A N/A N/A
10360332
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
200SBIW.063
63 μm N/A N/A N/A
10005051
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
200SBIW.050
50 μm N/A N/A N/A
10238641
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
200SBIW.180
180 μm N/A N/A N/A
Beschreibung
Beschreibung
  • Edelstahlrahmen mit Drahtgewebe
  • Durchmesser: 200 mm
  • Höhe: 50 mm
  • ISO 3310/1
Spezifikation
Spezifikation
Je 1
Zertifikat über Übereinstimmung mit ISO 3310/1 oder NFX 11-504
Zur Trennung, Fraktionierung, Bestimmung von Partikelgrößen
Edelstahl
Analysesieb
50 mm
200mm
Edelstahl
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Analysesiebe aus Edelstahl, 200 Durchmesser x 50 mm (Nutzhöhe), Maschenweiten in Mikrometer, ISO 3310/1