Learn More
Fisherbrand™ Analysesiebe aus Edelstahl, 200 Durchmesser x 50 mm (Nutzhöhe), Maschenweiten in Mikrometer, ISO 3310/1
Zur Trennung, Fraktionierung oder Bestimmung von Partikelgrößen Diese Analysesiebe aus Edelstahl besitzen eine Innenhöhe von 50 mm und einen Durchmesser von 200 mm. Erhältlich in verschiedenen Porengrößen < 1 mm.
Marke: Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.32000kg
Beschreibung
- Edelstahlrahmen mit Drahtgewebe
- Durchmesser: 200 mm
- Höhe: 50 mm
- ISO 3310/1
Spezifikation
Edelstahl | |
Edelstahl | |
Je 1 | |
Testsieb | |
Zertifikat über Übereinstimmung mit ISO 3310/1 oder NFX 11-504 |
Zur Trennung, Fraktionierung, Bestimmung von Partikelgrößen | |
200mm | |
45 μm | |
ISO 3310/1. Hauptserie R’10 gemäß DIN 323. | |
50 mm |