Learn More
Linker Industrietechnik™ Edelstahl-Prüfsieb
Hergestellt mit einer weichen Lötnaht und einem Sieb aus Edelstahlgewebe.
Marke: Linker Industrietechnik™ 550.025.222-022
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Edelstahl-Ringausführung
- Edelstahl-Siebgewebe/-haut
- Weichlotnaht
- Hitzebeständig
- Erhältlich in verschiedenen Siebmaschengrößen
Spezifikation
Temperaturbeständig bis 170 °C | |
2.1 EN 10 204, ISO 3310-1 | |
Nr. 230 | |
Edelstahl | |
Edelstahl |
63 μm | |
Intern: 25 mm | |
50 mm | |
230 Mesh | |
230 |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Linker Industrietechnik™ Edelstahl-Prüfsieb > Porengröße:63 μm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur