Learn More
Linker Industrietechnik™ Testsieb aus Edelstahl, 200 mm Außendurchmesser, Nylonsieb-Balg
Hergestellt aus langlebigem Edelstahl mit Nylonsiebbalg.
188.68 € - 227.90 €
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) | 200 mm |
---|---|
Rahmenmaterial | Edelstahl |
Mesh Material | Nylon |
Produktcode | Marke | Porengröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Porengröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11765608
|
Linker Industrietechnik™
552.050.881-0028 |
28 μm |
227.90 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11745598
|
Linker Industrietechnik™
552.050.881-0112 |
112 μm |
188.68 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11735588
|
Linker Industrietechnik™
552.050.881-0315 |
315 μm |
188.68 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Descrizione
- Edelstahl-Ringausführung
- Nylonsiebtuch/Balg
- Erhältlich in verschiedenen Siebmaschengrößen
Specifica
200 mm | |
Edelstahl | |
Nylon |