missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Linker Industrietechnik™ Testsieb aus Edelstahl, 200 mm Außendurchmesser, Nylonsieb-Balg

Hergestellt aus langlebigem Edelstahl mit Nylonsiebbalg.

Marke:  Linker Industrietechnik™ 552.050.881-0315

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.38000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 11735588

  • 188.68 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 07-10-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

  • Edelstahl-Ringausführung
  • Nylonsiebtuch/Balg
  • Erhältlich in verschiedenen Siebmaschengrößen
Spezifikation

Spezifikation

Nylon
Edelstahl
315 μm
315 μm
200 mm
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote