Learn More
Linker Industrietechnik™ Edelstahl-Prüfsieb, 200 mm AD, 50 mm H, weicher Lötanschluss
Hergestellt mit einer weichen Lötnaht und einem Sieb aus Edelstahlgewebe.
Marke:  Linker Industrietechnik™ 552.050.221-021
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.61000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11766687
  • 143.10 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 16-10-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Edelstahl-Ringausführung
  • Edelstahl-Siebgewebe/-haut
  • Weichlotnaht
  • Hitzebeständig
  • Erhältlich in verschiedenen Siebmaschengrößen
Spezifikation
Spezifikation
Temperaturbeständig bis 170 °C
56 μm
200 mm
2.1 EN 10 204, ISO 3310-1
Edelstahl
Edelstahl
56 μm
Intern: 50 mm