Learn More
Grant Instruments™ Tank und Brückenplatte aus Edelstahl für Bäder
Mit allen Grant Wärmepumpen oder Bädern kombinierbar. Grant Instruments™ Edelstahltank und Brückenplatte für Bäder haben einen Temperaturbereich von –15 bis 200 °C.
394.00 € - 1625.00 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | Einhängethermostate der Optima Serie – T100, TC120, TXF150 oder TXF200 |
---|---|
Temperaturbereich | 15 °C° bis 200 °C° |
Material | Rostfreier Stahl |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
12737779
|
Grant Instruments™
ST38 |
38 L | Einhängethermostate der Optima Serie – T100, TC120, TXF150 oder TXF200 |
1625.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
12727779
|
Grant Instruments™
ST26 |
26 L | Einhängethermostate der Optima Serie – T100, TC120, TXF150 oder TXF200 |
861.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
12797769
|
Grant Instruments™
ST5 |
5 L | Einhängethermostate der Optima Serie – T100, TC120, TXF150 oder TXF200 |
394.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
Beschreibung
Mit allen Grant Wärmepumpen oder Bädern kombinierbar.Grant Instruments™ Edelstahltank und Brückenplatte für Bäder haben einen Temperaturbereich von –15 bis 200 °C.
- Hocheffiziente Konstruktion aus Edelstahl
- Temperaturbereich: -15 bis 200 °C
- Mit integrierten erhöhten Füßen für einfaches Tragen und Neupositionieren sowie schnellen Zugriff
Spezifikation
Einhängethermostate der Optima Serie – T100, TC120, TXF150 oder TXF200 | |
15 °C° bis 200 °C° | |
Rostfreier Stahl |