Learn More
Grant Instruments™ Tank und Brückenplatte aus Edelstahl für Bäder
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 L
26 L
38 L
Zur Verwendung mit (Geräte):
Einhängethermostate der Optima Serie – T100, TC120, TXF150 oder TXF200
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Mit allen Grant Wärmepumpen oder Bädern kombinierbar.Grant Instruments™ Edelstahltank und Brückenplatte für Bäder haben einen Temperaturbereich von –15 bis 200 °C.
- Hocheffiziente Konstruktion aus Edelstahl
- Temperaturbereich: -15 bis 200 °C
- Mit integrierten erhöhten Füßen für einfaches Tragen und Neupositionieren sowie schnellen Zugriff
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 26 L |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Einhängethermostate der Optima Serie – T100, TC120, TXF150 oder TXF200 |
| Temperaturbereich | 15 °C° bis 200 °C° |
| Material | Rostfreier Stahl |