Learn More
Bochem™ Standard-Stativklemmen mit Korkeinlage, aus Edelstahl
Aus Edelstahl. Bochem™ Standard-Stativklemmen aus Edelstahl mit Korkeinlage sind in zwei Ausführungen lieferbar: rund und abgewinkelt.
Marke:  Bochem™ 5406
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10008390
  • 23.75 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 21-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Retortenklemme
  • Edelstahl
  • Zwei Arten: Rundbacken und Winkelbacken
Spezifikation
Spezifikation
Je 1
Edelstahl
150 mm
25 mm
Stativklemme
25 mm
Winkelbacke