Learn More
Bochem™ Standard-Stativklemmen mit Korkeinlage, aus Edelstahl
Aus Edelstahl. Bochem™ Standard-Stativklemmen aus Edelstahl mit Korkeinlage sind in zwei Ausführungen lieferbar: rund und abgewinkelt.
23.75 € - 59.35 €
Spezifikation
Menge Je 1
Typ Stativklemme
Material Edelstahl
Länge (metrisch) 150 mm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 6
Produktcode Marke Durchmesser (metrisch) Innendurchmesser (metrisch) Jaw Type Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Durchmesser (metrisch) Innendurchmesser (metrisch) Jaw Type Preis Menge & Verfügbarkeit  
10008390
Unterlagen ansehen
Bochem™
5406
25 mm 25 mm Winkelbacke
23.75 €
1 Stück
Verfügbar ab: 17-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10413351
Unterlagen ansehen
Bochem™
5401
25 mm 25 mm Rund
27.85 €
1 Stück
Verfügbar ab: 13-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10637721
Unterlagen ansehen
Bochem™
5404
80 mm 80 mm Rund
59.35 €
1 Stück
Verfügbar ab: 30-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10464091
Unterlagen ansehen
Bochem™
5402
40 mm 40 mm Rund
30.20 €
1 Stück
Verfügbar ab: 13-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10384091
Unterlagen ansehen
Bochem™
5408
60 mm 60 mm Winkelbacke
29.10 €
1 Stück
Verfügbar ab: 24-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10160461
Unterlagen ansehen
Bochem™
5407
40 mm 40 mm Winkelbacke
25.80 €
1 Stück
Verfügbar ab: 20-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Retortenklemme
  • Edelstahl
  • Zwei Arten: Rundbacken und Winkelbacken
Spezifikation
Spezifikation
Je 1
Stativklemme
Edelstahl
150 mm