Learn More
Bochem™ Standard-Stativklemmen mit Korkeinlage, aus Edelstahl
Aus Edelstahl. Bochem™ Standard-Stativklemmen aus Edelstahl mit Korkeinlage sind in zwei Ausführungen lieferbar: rund und abgewinkelt.
Marke: Bochem™ 5408
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Retortenklemme
- Edelstahl
- Zwei Arten: Rundbacken und Winkelbacken
Spezifikation
Je 1 | |
Edelstahl | |
150 mm | |
60 mm |
Stativklemme | |
60 mm | |
Winkelbacke |